化驗
97%
形狀
solid
mp
156-158
官能基
aldehyde
SMILES 字串
O=Cc1ccc2ncnn2c1
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-1-2-7-8-5-9-10(7)3-6/h1-5H
InChI 密鑰
SYLGZKAGHAOGFM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3