Merck
76029
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)-D-苯基丙氨酸
≥96.0% (HPLC)
别名:
(R)-2-氨基-3-[3-(三氟甲基)苯基]丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10F3NO2
CAS号:
分子量:
233.19
Beilstein:
5048167
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
SMILES 字串
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)