Merck
760218
Sigma-Aldrich
4-Pyridinepropionic acid
97%
别名:
3-(4-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-4-yl)propionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
230-233 °C
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ccncc1
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)2-1-7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,1-2H2,(H,10,11)
InChI key
WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)