化驗
97%
形狀
solid
mp
179-184 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1csc2CCCCc12
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3