About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClF2O2S
CAS号:
分子量:
226.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
61-65 °C
官能团
fluoro
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
InChI key
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3