Merck
759996
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氟苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2ClF3O2S
分子量:
230.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.508
密度
1.637 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1cc(F)c(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
InChI key
XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)