Merck
759678
Sigma-Aldrich
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
97%
别名:
tert-Butyl 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO3
分子量:
227.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
31-70 °C
官能团
ether
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)COC2
InChI
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-4-12(5-7-13)8-15-9-12/h4-9H2,1-3H3
InChI key
YVHPBSHIEPPQDC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)