Merck
759570
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(1-piperidinyl)pyrimidine
96%
别名:
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BrN3
CAS号:
分子量:
242.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
58-63 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1cnc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H12BrN3/c10-8-6-11-9(12-7-8)13-4-2-1-3-5-13/h6-7H,1-5H2
InChI 密鑰
OSEFZQJCFCWHKB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)