Merck
759228
Sigma-Aldrich
2-Iodo-6-methoxypyrazine
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5IN2O
CAS号:
分子量:
236.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
36.6-38.1 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
COc1cncc(I)n1
InChI
1S/C5H5IN2O/c1-9-5-3-7-2-4(6)8-5/h2-3H,1H3
InChI key
NSZWVUZALRZRLQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)