Merck
758515
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2O2
分子量:
205.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
280-285 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1n[nH]c(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C5H5BrN2O2/c1-2-3(6)4(5(9)10)8-7-2/h1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
XIZPNSLYWMMPNI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)