Merck
75850
Sigma-Aldrich
α-氧代-2-呋喃乙酰胺
technical, ≥97.0% (T)
别名:
(2-呋喃基)乙醛酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO3
CAS号:
分子量:
139.11
Beilstein:
5861647
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥97.0% (T)
mp
99-101 °C
SMILES字符串
NC(=O)C(=O)c1ccco1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)