Merck
758205
Sigma-Aldrich
6-氟-3-(4-哌啶基)苯并恶唑
95%
别名:
4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13FN2O
CAS号:
分子量:
220.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
59-64 °C
SMILES 字串
Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
InChI
1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
InChI 密鑰
MRMGJMGHPJZSAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3