Merck
758124
Sigma-Aldrich
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
95%
别名:
3-(3-Oxobutyl)-1H-indole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO
CAS号:
分子量:
187.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
92-97 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
CC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO/c1-9(14)6-7-10-8-13-12-5-3-2-4-11(10)12/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3
InChI key
ZJCUUXGLZWBCIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)