Merck
758116
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O4
CAS号:
分子量:
168.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
148-153 °C
SMILES 字串
COc1cc(C=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8-2-5(4-9)6(10)3-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
ZFZAFNQYRZGWNK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3