Merck
758094
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N4 · xH2O
CAS号:
分子量:
110.12 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
110-115 °C
官能团
hydrazine
SMILES字符串
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
InChI key
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)