Merck
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
分子量:
144.64
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+5
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1