Merck
757691
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
别名:
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClMg
分子量:
150.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.0 M in THF
密度
0.974 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-4.0 °F
闪点(°C)
-20 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1