Merck
757667
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-氯苄醇
98%
别名:
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8ClNO
CAS号:
分子量:
157.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
mp
138-142 °C
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
InChI 密鑰
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)