方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.440
密度
1.269 g/mL at 25 °C
官能团
ester
ether
SMILES字符串
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
InChI key
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3