Merck
756253
Sigma-Aldrich
16-溴-1-十六烷醇
别名:
1-Bromohexadecane-16-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H33BrO
CAS号:
分子量:
321.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
45-52 °C
SMILES字符串
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
InChI key
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)