Merck
755028
Sigma-Aldrich
5-溴-3-氟吡啶-2-腈
97%
别名:
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoropyridine, 5-Bromo-3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2BrFN2
分子量:
201.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
95-100 °C
官能团
bromo
fluoro
nitrile
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Fc1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrFN2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChI key
HMURQOFNWZWERT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)