Merck
754870
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid MIDA ester
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15BN2O6
分子量:
294.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
228-230 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2)c(OC)n1
InChI
1S/C12H15BN2O6/c1-15-6-10(16)20-13(21-11(17)7-15)8-4-5-9(18-2)14-12(8)19-3/h4-5H,6-7H2,1-3H3
InChI key
JJZIQYFQLIPRMD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)