Merck
754692
Sigma-Aldrich
7-Bromo-5-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
别名:
7-Bromo-3-formyl-5-methylindole, 7-Bromo-5-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde, 7-Bromo-5-methylindole-3-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8BrNO
CAS号:
分子量:
238.08
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
147-153 °C
SMILES字符串
Cc1cc(Br)c2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-2-8-7(5-13)4-12-10(8)9(11)3-6/h2-5,12H,1H3
InChI key
NDPJQPZNSDSHJM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)