Merck
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
别名:
聚[2,5-双(3-十二烷基噻吩-2-基)噻吩并[3,2-b噻吩]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C38H54S4)n
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
分子量
Mw 20,000-80,000
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
半導體屬性
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。 点击此处了解更多信息。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.