表单
nanoparticles
suspension
浓度
~7.8E+9 particles/mL
OD
1
直径
80 nm
λmax
536-541 nm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CytoDiagnostics 公司产品。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
金(Au)纳米颗粒具有可调的光学和电子性质,适用于许多应用,包括光伏、传感器、药物递送和催化。
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.