Merck
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-二氟乙基)吡嗪
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6F2N2
分子量:
144.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.449
密度
1.215 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
InChI key
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.9 °F
闪点(°C)
49.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)