Merck
751812
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
97%
别名:
2-Chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-iodonicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClINO2
分子量:
297.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
81-85 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)5-4(9)2-3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3