Merck
75137
Sigma-Aldrich
Nω-(4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰基)-L-精氨酸
≥98.0% (TLC)
别名:
H-Arg(MTR)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H26N4O5S
CAS号:
分子量:
386.47
Beilstein:
5638377
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C16H26N4O5S/c1-9-8-13(25-4)10(2)11(3)14(9)26(23,24)20-16(18)19-7-5-6-12(17)15(21)22/h8,12H,5-7,17H2,1-4H3,(H,21,22)(H3,18,19,20)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3