Merck
750980
Sigma-Aldrich
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
分子量:
197.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
70-75 °C
SMILES 字串
Brc1cccn2ccnc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H
InChI 密鑰
GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3