Merck
750603
Sigma-Aldrich
3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid
97% (HPLC)
别名:
2-Cyano-(5-bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-propenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H4BrNO2S2
分子量:
314.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97% (HPLC)
形狀
powder or crystals
mp
267-275 °C
SMILES 字串
OC(/C(C#N)=C/C(S1)=CC2=C1C=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C10H4BrNO2S2/c11-9-3-8-7(16-9)2-6(15-8)1-5(4-12)10(13)14/h1-3H,(H,13,14)/b5-1+
InChI 密鑰
HCSMOQZFARKOTQ-ORCRQEGFSA-N
應用
This material can be used in the synthesis of Ruthenium-Free Dyes for Dye Sensitized Solar Cells similar to MK2 Dye (Aldrich Prod. No. 728705).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3