Merck
750549
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10BrN3 · HCl
分子量:
276.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
241-246 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cl.CC(C)c1nnc2ccc(Br)cn12
InChI
1S/C9H10BrN3.ClH/c1-6(2)9-12-11-8-4-3-7(10)5-13(8)9;/h3-6H,1-2H3;1H
InChI key
YIMXIQLCXJYRGO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)