Merck
749842
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5,15N,2,3,3,4,4,5,5-d7
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4,5,5-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5D7H215NO2
分子量:
128.13
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+13
SMILES 字串
[2H][13C]1([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([13C](O)=O)([2H])[15NH][13C]1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1
InChI 密鑰
ONIBWKKTOPOVIA-OXZJVQSUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)