Merck
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9BBrNO5
分子量:
301.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
137-143 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)