Merck
74733
Sigma-Aldrich
2-十八烷酮
≥97.0% (GC)
别名:
十六基甲基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO(CH2)15CH3
CAS号:
分子量:
268.48
Beilstein:
1708198
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (GC)
bp
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
50-54 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
InChI 密鑰
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3