化驗
95% (HPLC)
形狀
solid
mp
192-197 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2[C@@H](COC(C3=CC=CC=C3)O2)O1
InChI
1S/C17H21NO7/c1-9(19)18-13-15(23-10(2)20)14-12(24-16(13)21)8-22-17(25-14)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-17,21H,8H2,1-2H3,(H,18,19)/t12-,13-,14+,15-,16+,17?/m1/s1
InChI 密鑰
OPEPHRZBCPGJGP-QNGFNYMWSA-N
應用
Intermediate used in the preparation of TN-Ser/Thr
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3