Merck
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
别名:
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Br2NO
CAS号:
分子量:
252.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
180-190 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChI 密鑰
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3