Merck
745669
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-2-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
13C,d Labeled Acetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD313COCl
分子量:
82.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O=C([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChI 密鑰
WETWJCDKMRHUPV-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup