About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2
CAS号:
分子量:
140.23
Beilstein:
5376257
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥99.0% (GC)
表单
powder
光学纯度
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
反应适用性
reagent type: ligand
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
InChI key
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3