Merck
741574
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-13C6-urea
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
1,3-Diisopropyl-13C6-urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH16N2O
分子量:
150.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)