Merck
741191
Sigma-Aldrich
1-苄基哌啶-4-羧酸乙酯
97%
别名:
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21NO2
CAS号:
分子量:
247.33
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
密度
1.037 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
InChI key
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)