Merck
741078
Sigma-Aldrich
Glycyl-glycine-d8 deuteriochloride
97 atom % D, 98% (CP)
别名:
Diglycine-d8 deuteriochloride, Glycine-glycine-d8 deuteriochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ND2CD2CONDCD2COOD · DCl
分子量:
177.63
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
97 atom % D
方案
98% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+8
SMILES字符串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2/hD4
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-DMPFXTKESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)