Merck
740756
Sigma-Aldrich
2,2-二氟-1,3-苯并二氧杂环戊烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F2O2
CAS号:
分子量:
158.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444
密度
1.303 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
InChI 密鑰
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F
閃點(°C)
32 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)