化驗
95%
形狀
solid
mp
50-55 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)=C=CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-12(2)6-4-5-11-15-18(16,17)14-9-7-13(3)8-10-14/h4,7-10,15H,5,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
LSSMBRKXEAJPMI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3