About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BF3KO
CAS号:
分子量:
200.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
solid
mp
288-293 °C
SMILES字符串
[K+].Oc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H5BF3O.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4,11H;/q-1;+1
InChI key
WLZQZSRIHYVYCS-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3