About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23NO3 · C6H15N
CAS号:
分子量:
462.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
表单
crystals
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CCN(CC)CC.OCCC(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H23NO3.C6H15N/c25-17-16-21(22(26)27)24-23(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-4-7(5-2)6-3/h1-15,21,24-25H,16-17H2,(H,26,27);4-6H2,1-3H3/t21-;/m0./s1
InChI key
LRIHVFUNJCWVBP-BOXHHOBZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3