About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl3NO
CAS号:
分子量:
210.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.562
密度
1.518 g/mL at 25 °C
官能团
acyl chloride
chloro
SMILES字符串
ClC(=O)c1c(Cl)ccnc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-3-1-2-10-5(8)4(3)6(9)11/h1-2H
InChI key
DFEDHTMKKUGCHV-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3