Merck
738174
Sigma-Aldrich
4-氟-2-硝基溴苄
别名:
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrFNO2
CAS号:
分子量:
234.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
折射率
n20/D 1.577
密度
1.689 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
nitro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI key
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)