About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15NO3
CAS号:
分子量:
233.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.544
密度
1.194 g/mL at 25 °C
官能团
phenyl
SMILES字符串
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3