Merck
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2
CAS号:
分子量:
89.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.474
密度
1.160 g/mL at 25 °C
官能团
amide
hydroxyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
InChI key
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)