Merck
736961
Sigma-Aldrich
2-氯-3-甲基-5-硝基吡啶
97%
别名:
2-Chloro-5-nitro-3-picoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5ClN2O2
CAS号:
分子量:
172.57
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
45-50 °C
官能团
chloro
nitro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(cnc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)3-8-6(4)7/h2-3H,1H3
InChI key
OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)